missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(1-Pyrenyl)butyramide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(1-Pyrenyl)butyramide |
| CAS | 71942-36-4 |
| Molekylær formel | C20 H17 N O |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H17NO/c21-18(22)6-2-3-13-7-8-16-10-9-14-4-1-5-15-11-12-17(13)20(16)19(14)15/h1,4-5,7-12H,2-3,6H2,(H2,21,22) |
| SMIL | NC(=O)CCCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34 |
| IUPAC navn | 4-pyren-1-ylbutanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 287.36 |
| Formel vægt | 287.131 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?