missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(1-Propenyl) Gemfibrozil, TRC

Artikelnummer. 30417493
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417493 25 mg
30413592 5 mg
30416324 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30417493 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP76882025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 500904-61-0
Molekylær formel C18 H26 O3
Molekylvægt (g/mol) 290.4
Synonym 5-[2,5-Dimethyl-4-(prop-1-enyl)phenoxy]-2,2-dimethylpentanoic Acid, Gemfibrozil Related Compound A (USP)
IUPAC navn 5-(2,5-dimethyl-4-prop-1-enylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoic acid
SMIL CC=Cc1cc(C)c(OCCCC(C)(C)C(=O)O)cc1C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (E,Z)-2,2-dimethyl-5-[2,5-dimethyl-4-(propene-1-yl)phenoxy]valeric acid
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C18H26O3/c1-6-8-15-11-14(3)16(12-13(15)2)21-10-7-9-18(4,5)17(19)20/h6,8,11-12H,7,9-10H2,1-5H3,(H,19,20)
Formel vægt 290.1882
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.