Få mere at vide
4-(1-Piperazinyl)phenol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024876
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11400651
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20122.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 56621-48-8 | C10H14N2O | 178.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56621-48-8
Molekylær formel C10H14N2O
Molekylvægt (g/mol) 178.24
MDL nummer MFCD00066156
InChI nøgle GPEOAEVZTOQXLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-hydroxyphenyl piperazine, 4-piperazin-1-yl phenol, 4-1-piperazinyl phenol, n-4-hydroxyphenyl piperazine, p-1-piperazinyl phenol, 4-piperazinophenol, phenol, 4-1-piperazinyl, 1-4-hydroxyphenyl-piperazine, 4-piperazinylphenol, 4-piperazinyl phenol
PubChem CID 92467
SMIL OC1=CC=C(C=C1)N1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1-Piperazinyl)phenol
Smeltepunkt 218°C to 224°C
Mængde 10 g
FN nummer UN3263
Beilstein 150964
IUPAC navn 4-piperazin-1-ylphenol
Formel vægt 178.24
Procent renhed 98%