Få mere at vide
4-(1-piperazinyl)phenol, 95%
Artikelnummer. 11400651
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11400651 10 g 10g
11410651 50 g 50g
11420651 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11400651 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20122.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 56621-48-8 | C10H14N2O | 178,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56621-48-8
Molekylær formel C10H14N2O
Molekylvægt (g/mol) 178.24
MDL nummer MFCD00066156
InChI nøgle GPEOAEVZTOQXLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-hydroxyphenyl piperazine, 4-piperazin-1-yl phenol, 4-1-piperazinyl phenol, n-4-hydroxyphenyl piperazine, p-1-piperazinyl phenol, 4-piperazinophenol, phenol, 4-1-piperazinyl, 1-4-hydroxyphenyl-piperazine, 4-piperazinylphenol, 4-piperazinyl phenol
PubChem CID 92467
SMIL OC1=CC=C(C=C1)N1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1-Piperazinyl)phenol
Smeltepunkt 218°C to 224°C
Mængde 10 g
FN nummer UN3263
Beilstein 150964
IUPAC navn 4-piperazin-1-ylphenol
Formel vægt 178.24
Procent renhed 98%