Få mere at vide
4-(1-piperazinyl)anilin, 95%
Beskrivelse
4-Piperazinoanilin(CAS#67455-41-8) er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Piperazinoanilin(CAS#67455-41-8) er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Bemærkninger
Reaktiv med oxidationsmidler. Opbevares ved stuetemperatur.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(1-Piperazinyl)aniline |
| Smeltepunkt | 119 °C til 123 °C |
| Farve | Lilla til hvid |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 177.25 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Pulver |