Få mere at vide
4-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-9,10-dion (9,10-Dioxoketotifen), Mikromol™
Artikelnummer. 17961876
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17961876 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17961876 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0180.050025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-9,10-dion (9,10-Dioxoketotifen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9,10-Dioxo Ketotifen
CAS 43076-16-0
Analyt- eller komponentnavne 9,10-Dioxo Ketotifen
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C19 H17 N O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophene-9,10-dione, 4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-, 4-(1-Methyl-4-piperidinylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophene-9,10-dione, NSC 282482, 4-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-9,10-dione, 9,10-Dioxo Ketotifen, 9,10-Dioxoketotifen, Ketotifen EP impurity G, Ketotifen Hydrogen Fumarate Impurity G, Ketotifen Impurity G
InChI formel InChI=1S/C19H17NO2S/c1-20-9-6-12(7-10-20)16-13-4-2-3-5-14(13)17(21)18(22)19-15(16)8-11-23-19/h2-5,8,11H,6-7,9-10H2,1H3
SMIL CN1CCC(=C2c3ccccc3C(=O)C(=O)c4sccc24)CC1
IUPAC navn 10-(1-methylpiperidin-4-yliden)benzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]thiophen-4,5-dion
Molekylvægt (g/mol) 323.41
Mængde 25 mg
Formel vægt 323,098 g/mol