Få mere at vide
4-[(1-Methylethyl)thio]-1,2-benzenediamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[(1-Methylethyl)thio]-1,2-benzenediamine |
| CAS | 1700036-57-2 |
| Molekylær formel | C9 H14 N2 S |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N2S/c1-6(2)12-7-3-4-8(10)9(11)5-7/h3-6H,10-11H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)Sc1ccc(N)c(N)c1 |
| IUPAC navn | 4-propan-2-ylsulfanylbenzene-1,2-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.286 |
| Formel vægt | 182.088 |