Få mere at vide
4-(1-Methylethyl)phenol, Mikromol™
Artikelnummer. 30051116
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051116 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051116 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0461.060025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-(1-methylethyl)phenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Isopropylphenol
CAS 99-89-8
Analyt- eller komponentnavne 4-Isopropylphenol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H12 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4-(1-Methylethyl)phenol, Propofol Imp. H (EP), Propofol Impurity H
InChI formel InChI=1S/C9H12O/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-7,10H,1-2H3
SMIL CC(C)c1ccc(O)cc1
IUPAC navn 4-propan-2-ylphenol
Molekylvægt (g/mol) 136.19
Mængde 25 mg
Formel vægt 136,0888 g/mol