Få mere at vide
4-(1-methylethyl)benzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30476529
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30476529 25 g
30466722 10 g
30466130 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30476529 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM30485525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 536-66-3
Molekylær formel C10H12O2
Molekylvægt (g/mol) 164.2
Synonym p-Isopropylbenzoic Acid, 4-(1-Methylethyl)benzoic Acid, 4-Isopropylbenzoic Acid, Cumic Acid, Cuminic Acid, NSC 1907, NSC 20083, p-Isopropylbenzoic Acid
IUPAC navn 4-propan-2-ylbenzoesyre
SMIL CC(C)c1ccc(cc1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1-Methylethyl)benzoic Acid
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C10H12O2/c1-7(2)8-3-5-9(6-4-8)10(11)12/h3-7H,1-2H3,(H,11,12)
Formel vægt 164.0837