Få mere at vide
4-(1-Methylethyl)benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(1-Methylethyl)benzoic Acid |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-7(2)8-3-5-9(6-4-8)10(11)12/h3-7H,1-2H3,(H,11,12) |
| Formel vægt | 164.0837 |