missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(1-Methylethoxy)-N-(2-methyl-8-quinolinyl)benzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(1-Methylethoxy)-N-(2-methyl-8-quinolinyl)benzamide |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20N2O2/c1-13(2)24-17-11-9-16(10-12-17)20(23)22-18-6-4-5-15-8-7-14(3)21-19(15)18/h4-13H,1-3H3,(H,22,23) |
| Formel vægt | 320.1525 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?