missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(1-Methylethenyl)-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30480509
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30480509 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30480509 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM30488510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(1-Methylethenyl)-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester
CAS 157356-73-5
Molekylær formel C12 H18 N2 O2
Mængde 10 mg
Synonym 5-(1-Methylethenyl)-2-propyl-1H-imidazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C12H18N2O2/c1-5-7-9-13-10(8(3)4)11(14-9)12(15)16-6-2/h3,5-7H2,1-2,4H3,(H,13,14)
SMIL CCCc1nc(C(=C)C)c([nH]1)C(=O)OCC
IUPAC navn ethyl 4-prop-1-en-2-yl-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 222.28
Formel vægt 222.1368
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.