missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(1-Methylethenyl)-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(1-Methylethenyl)-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 157356-73-5 |
| Molekylær formel | C12 H18 N2 O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 5-(1-Methylethenyl)-2-propyl-1H-imidazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2O2/c1-5-7-9-13-10(8(3)4)11(14-9)12(15)16-6-2/h3,5-7H2,1-2,4H3,(H,13,14) |
| SMIL | CCCc1nc(C(=C)C)c([nH]1)C(=O)OCC |
| IUPAC navn | ethyl 4-prop-1-en-2-yl-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.28 |
| Formel vægt | 222.1368 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?