missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(1-Methylethenyl)-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30480427
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30480427 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30480427 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3048855MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(1-Methylethenyl)-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester
CAS 157356-73-5
Molekylær formel C12 H18 N2 O2
Mængde 5 mg
Synonym 5-(1-Methylethenyl)-2-propyl-1H-imidazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C12H18N2O2/c1-5-7-9-13-10(8(3)4)11(14-9)12(15)16-6-2/h3,5-7H2,1-2,4H3,(H,13,14)
SMIL CCCc1nc(C(=C)C)c([nH]1)C(=O)OCC
IUPAC navn ethyl 4-prop-1-en-2-yl-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 222.28
Formel vægt 222.1368
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.