Få mere at vide
4-(1-Methyl-4-piperidinylmethoxy)anilin, 96%
Artikelnummer. 15479017
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15479017 250 mg 250mg
15469017 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15479017 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52351.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 902454-26-6 | C13H20N2O | 220,316 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 902454-26-6
Molekylær formel C13H20N2O
Molekylvægt (g/mol) 220.316
MDL nummer MFCD09909628
InChI nøgle WZRKMUXDLMLRJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1-methylpiperidin-4-yl methoxy aniline, 4-1-methyl-4-piperidinylmethoxy aniline, 4-1-methylpiperidin-4-yl methoxy phenylamine, 4-1-methyl-piperidin-4-ylmethoxy-phenylamine, 4-1-methyl-piperidin-4-ylmethoxy-phenyl amine, 4-1-methyl-4-piperidinyl methoxy benzenamine
PubChem CID 11564798
IUPAC navn 4-[(1-methylpiperidin-4-yl)methoxy]anilin
SMIL CN1CCC(CC1)COC2=CC=C(C=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1-Methyl-4-piperidinylmethoxy)aniline
Mængde 250 mg
FN nummer UN2811
Formel vægt 220.31
Procent renhed 96%