Få mere at vide
4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10245434
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10245434 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10143914 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10245434 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC23816DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 915707-41-4
Molekylær formel C11H9N3
Molekylvægt (g/mol) 183.214
MDL nummer MFCD09702350
InChI nøgle OGJIPYGVYSEOQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzonitrile, 4-1-methylpyrazol-3-yl benzonitrile, 4-1-methylpyrazol-3-yl benzenecarbonitrile, benzonitrile,4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl
PubChem CID 24229471
IUPAC navn 4-(1-methylpyrazol-3-yl)benzonitril
SMIL CN1C=CC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzonitrile
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 183.21
Procent renhed 97%