Få mere at vide
4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzensulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10602515
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10602515 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
11320587 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10602515 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC23803DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 916766-81-9
Molekylær formel C10H9ClN2O2S
Molekylvægt (g/mol) 256.704
MDL nummer MFCD09817463
InChI nøgle PXFXKTMOZHYJJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzenesulfonyl chloride, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl-benzenesulfonyl chloride, 4-1-methylpyrazol-3-yl benzenesulfonyl chloride, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzenesulphonyl chloride, chloro 4-1-methylpyrazol-3-yl phenyl sulfone, 3-4-chlorosulphonyl phenyl-1-methyl-1h-pyrazole, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenylsulfonyl chloride, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl
PubChem CID 24229467
IUPAC navn 4-(1-methylpyrazol-3-yl)benzensulfonylchlorid
SMIL CN1C=CC(=N1)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzenesulfonyl chloride
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 256.71
Procent renhed 95%