Få mere at vide
4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10413204
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10413204 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10286483 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10413204 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC23814CB
Kemiske identifikatorer
CAS 916766-82-0
Molekylær formel C10H11N3
Molekylvægt (g/mol) 173.219
MDL nummer MFCD03407387
InChI nøgle WEFJHPBVOKVCLZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18526375
IUPAC navn 4-(1-methylpyrazol-3-yl)anilin
SMIL CN1C=CC(=N1)C2=CC=C(C=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl aniline, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl-phenylamine, 4-1-methylpyrazol-3-yl aniline, 1-methyl-3-4-aminophenyl-1h-pyrazole, benzenamine, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, 4-1-methylpyrazol-3-yl phenylamine, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl-aniline, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenylamine, benzenamine,4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl
Formel vægt 173.22
Procent renhed 97%