Få mere at vide
4-(1-Imidazolyl)phenol, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(1-Imidazolyl)phenol |
| Smeltepunkt | 204 °C til 208 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 509999 |
| Formel vægt | 160.18 |
| Procent renhed | 97% |