Få mere at vide
4-(1-Imidazolyl)phenol, 97%
Artikelnummer. 11389449
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11389449 1 g 1g
11460723 5 g 5g
11470723 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11389449 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13211.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10041-02-8 | C9H8N2O | 160.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10041-02-8
Molekylær formel C9H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 160.18
MDL nummer MFCD00005281
InChI nøgle CYKCUAPYWQDIKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-imidazol-1-yl phenol, 4-1h-imidazol-1-yl phenol, 4-imidazol-1-yl-phenol, 4-1-imidazolyl phenol, 1-p-hydroxyphenyl imidazole, phenol, 4-1h-imidazol-1-yl, 1-4-hydroxyphenyl imidazole, 4-imidazolylphenol, 4‐ 1h‐imidazol‐1‐yl phenol compound 1, p-1-imidazolyl phenol
PubChem CID 82315
IUPAC navn 4-imidazol-1-ylphenol
SMIL OC1=CC=C(C=C1)N1C=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1-Imidazolyl)phenol
Smeltepunkt 204°C to 208°C
Mængde 1 g
Beilstein 509999
Formel vægt 160.18
Procent renhed 97%