Få mere at vide
4-(1-hydroxypropyl)phenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(1-hydroxypropyl)phenol |
| CAS | 22805-42-1 |
| Molekylær formel | C9H12O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Ephedrine Impurity 5 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O2/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,9-11H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCC(O)c1ccc(O)cc1 |
| IUPAC navn | 4-(1-hydroxypropyl)phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.19 |
| Formel vægt | 152.0837 |