missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(1-hydroxypropyl)phenol, TRC

Artikelnummer. 30329502
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30329502 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30329502 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB447608500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(1-hydroxypropyl)phenol
CAS 22805-42-1
Molekylær formel C9H12O2
Mængde 500 mg
Synonym Ephedrine Impurity 5
InChI formel InChI=1S/C9H12O2/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,9-11H,2H2,1H3
SMIL CCC(O)c1ccc(O)cc1
IUPAC navn 4-(1-hydroxypropyl)phenol
Molekylvægt (g/mol) 152.19
Formel vægt 152.0837
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.