Få mere at vide
4-(1-Hydroxyethyl)pyridin, 97%
Artikelnummer. 15484928
Skift visning
Mængde:
5 g
30 g
Pakningsstørrelse:
30g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15484928 5 g 5g
15494928 30 g 30g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15484928 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58711.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 23389-75-5 | C7H9NO | 123,155 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23389-75-5
Molekylær formel C7H9NO
Molekylvægt (g/mol) 123.155
MDL nummer MFCD00077867
InChI nøgle HVOAMIOKNARIMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pyridin-4-yl ethanol, 4-1-hydroxyethyl pyridine, 1-4-pyridyl ethanol, 1-pyridin-4-yl-ethanol, 1-pyridin-4-yl ethan-1-ol, 1-4-pyridinyl ethanol, +/--1-4-pyridyl ethanol, r-4-1-hydroxyethyl pyridine, alpha-methylpyridine-4-methanol, 4-pyridylethanol
PubChem CID 90919
IUPAC navn 1-pyridin-4-ylethanol
SMIL CC(C1=CC=NC=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Smeltepunkt 51 °C til 55 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 123.15
Procent renhed 97%