Få mere at vide
4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)acetophenone, Mikromol™
Beskrivelse
4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)acetophenone
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)acetophenone |
| CAS | 1314907-71-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)acetophenone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H16 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)acetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O2/c1-8(2)12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13/h4-8,12,14H,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)C(O)c1ccc(cc1)C(=O)C |
| IUPAC navn | 1-[4-(1-hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]ethanone |
| Vis mere |