Få mere at vide
4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)acetophenone, Mikromol™
Artikelnummer. 30049462
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049462 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30049462 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0002.51
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)acetophenone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)acetophenone
CAS 1314907-71-5
Analyt- eller komponentnavne 4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)acetophenone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H16 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)acetophenone
InChI formel InChI=1S/C12H16O2/c1-8(2)12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13/h4-8,12,14H,1-3H3
SMIL CC(C)C(O)c1ccc(cc1)C(=O)C
IUPAC navn 1-[4-(1-hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]ethanone
Molekylvægt (g/mol) 192.254
Mængde 100 mg
Formel vægt 192.115 g/mol