Få mere at vide
4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylate |
| CAS | 144689-93-0 |
| Molekylær formel | C12 H20 N2 O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-, ethyl ester, 1H-Imidazole-4-carboxylic acid, 5-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-, ethyl ester (9CI), 2-Propyl-5-(1-hydroxy-1-methylethyl)-3H-imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propylimidazole-5-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propylimidazole-5-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20N2O3/c1-5-7-8-13-9(11(15)17-6-2)10(14-8)12(3,4)16/h16H,5-7H2,1-4H3,(H,13,14) |
| SMIL | CCCc1nc(c([nH]1)C(=O)OCC)C(C)(C)O |
| IUPAC navn | ethyl 4-(2-hydroxypropan-2-yl)-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.3 |
| Formel vægt | 240.1474 |