Få mere at vide
4-(1-Cyclohexen-1-yl)morfolin, 97%
Artikelnummer. 11459487
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459487 100 g 100g
11449487 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22004.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 670-80-4 | C10H17NO | 167,252 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 670-80-4
Molekylær formel C10H17NO
Molekylvægt (g/mol) 167.252
MDL nummer MFCD00006163
InChI nøgle IIQFBBQJYPGOHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyclohex-1-enyl-morpholine, 1-morpholino-1-cyclohexene, 1-morpholinocyclohexene, n-morpholino-1-cyclohexene, 4-1-cyclohexen-1-yl morpholine, morpholine, 4-1-cyclohexen-1-yl, 4-cyclohex-1-en-1-yl morpholine, 4-1-cyclohexenyl morpholine, 1-morpholin-1-ylcyclohexene, 1-n-morpholino cyclohexene
PubChem CID 69589
IUPAC navn 4-(cyclohexen-1-yl)morpholin
SMIL C1CCC(=CC1)N2CCOCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1-Cyclohexen-1-yl)morpholine
Tæthed 1.02
Kogepunkt 118 °C til 120 °C (10 mmHg)
Flammepunkt 68 °C (154 °F)
Brydningsindeks 1.5146
Mængde 100 g
Beilstein 118696
Formel vægt 167.25
Procent renhed 97%