Få mere at vide
4-(1-Cyclohexen-1-yl)morfolin, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(1-Cyclohexen-1-yl)morpholine |
| Tæthed | 1.02 |
| Kogepunkt | 118 °C til 120 °C (10 mmHg) |
| Flammepunkt | 68 °C (154 °F) |
| Brydningsindeks | 1.5146 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 118696 |
| Formel vægt | 167.25 |
| Procent renhed | 97% |