Få mere at vide
4-(1-Cyanoethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carbonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(1-Cyanoethyl)tetralin-1-carbonitrile |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N2/c1-10(8-15)12-7-6-11(9-16)13-4-2-3-5-14(12)13/h2-5,10-12H,6-7H2,1H3 |
| Formel vægt | 210.1157 |