Få mere at vide
4-(1-cyanocyclopropyl)-2-fluorbenzenboronsyre pinacolester, 96 %
Artikelnummer. 15424766
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15424766 250 mg 250mg
15414766 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15424766 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59075.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 917397-94-5 | C16H19BFNO2 | 287,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 917397-94-5
Molekylær formel C16H19BFNO2
Molekylvægt (g/mol) 287.14
MDL nummer MFCD22418790
InChI nøgle TZNIMHCBELUQIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1-cyanocyclopropyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 1-3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl cyclopropane-1-carbonitrile, 1-3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl cyclopropanecarbonitrile
PubChem CID 69074412
IUPAC navn 1-[3-fluor-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]cyclopropan-1-carbonitril
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(F)C=C(C=C1)C1(CC1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1-Cyanocyclopropyl)-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 131 °C til 133 °C
Mængde 250 mg
Formel vægt 287.14
Procent renhed 96%