Få mere at vide
4-(1-Carboxyethyl)benzoic Acid, Mikromol
Artikelnummer. 30461967
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30461967 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30461967 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0002.690025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-(1-Carboxyethyl)benzoic Acid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Carboxy-alpha-methylbenzeneacetic Acid
CAS 67381-50-4
Analyt- eller komponentnavne 4-Carboxy-alpha-methylbenzeneacetic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10H10O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzeneacetic acid, 4-carboxy-α-methyl-, 4-Carboxy-α-methylbenzeneacetic acid, 2-p-Carboxyphenylpropionic acid, 4-(1-Carboxyethyl)benzoic acid, DL-2-(4-Carboxyphenyl)propionic acid, Carboxyhydratropic acid (CA-HA)
InChI formel InChI=1S/C10H10O4/c1-6(9(11)12)7-2-4-8(5-3-7)10(13)14/h2-6H,1H3,(H,11,12)(H,13,14)
Løsningstype Neat
SMIL CC(C(=O)O)c1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC navn 4-(1-carboxyethyl)benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 194.18
Mængde 25 mg
Formel vægt 194.0579 g/mol