Få mere at vide
4-(1-Bromoethyl)benzoic acid, 98%
Artikelnummer. 11357846
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357846 1 g 1g
11367846 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357846 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13025.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 113023-73-7 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
4-(1-bromethyl)benzoesyre fungerer som et reagens til fremstilling af 4-(1-bromethyl)benzoesyreethylester. Det bruges også som mellemprodukt til aktiv farmaceutisk ingrediens såvel som i kemisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-(1-bromethyl)benzoesyre fungerer som et reagens til fremstilling af 4-(1-bromethyl)benzoesyreethylester. Det bruges også som mellemprodukt til aktiv farmaceutisk ingrediens såvel som i kemisk syntese.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 113023-73-7
Molekylær formel C9H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 229.073
MDL nummer MFCD00020378
InChI nøgle VICCYULHZWEWMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1-bromoethyl benzoic acid, benzoic acid, 4-1-bromoethyl, acmc-1c3tf, 4-1-bromoethyl-benzoic acid, 4-1-bromo-ethyl-benzoic acid, benzoic acid,4-1-bromoethyl
PubChem CID 5146225
IUPAC navn 4-(1-bromethyl)benzoesyre
SMIL CC(C1=CC=C(C=C1)C(=O)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1-Bromoethyl)benzoic acid
Smeltepunkt 155°C to 156°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2084039
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 229.08
Procent renhed 98%