Få mere at vide
4-(1-Bromoethyl)-6-chloro-5-fluoropyrimidine, Mikromol™
Artikelnummer. 30051634
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051634 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30051634 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1094.130100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-(1-Bromoethyl)-6-chloro-5-fluoropyrimidine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1-Bromoethyl)-6-chloro-5-fluoropyrimidine
CAS 188416-28-6
Analyt- eller komponentnavne 4-(1-Bromoethyl)-6-chloro-5-fluoropyrimidine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H5 Br Cl F N2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Pyrimidine, 4-(1-bromoethyl)-6-chloro-5-fluoro-, 4-(1-Bromoethyl)-6-chloro-5-fluoropyrimidine
InChI formel InChI=1S/C6H5BrClFN2/c1-3(7)5-4(9)6(8)11-2-10-5/h2-3H,1H3
SMIL CC(Br)c1ncnc(Cl)c1F
IUPAC navn 4-(1-bromoethyl)-6-chloro-5-fluoro-pyrimidine
Molekylvægt (g/mol) 239.473
Mængde 100 mg
Formel vægt 237.9309 g/mol