Få mere at vide
4-(1-Bromoethyl)-6-chloro-5-fluoropyrimidine, Mikromol™
Beskrivelse
4-(1-Bromoethyl)-6-chloro-5-fluoropyrimidine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(1-Bromoethyl)-6-chloro-5-fluoropyrimidine |
| CAS | 188416-28-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-(1-Bromoethyl)-6-chloro-5-fluoropyrimidine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H5 Br Cl F N2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Pyrimidine, 4-(1-bromoethyl)-6-chloro-5-fluoro-, 4-(1-Bromoethyl)-6-chloro-5-fluoropyrimidine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5BrClFN2/c1-3(7)5-4(9)6(8)11-2-10-5/h2-3H,1H3 |
| SMIL | CC(Br)c1ncnc(Cl)c1F |
| IUPAC navn | 4-(1-bromoethyl)-6-chloro-5-fluoro-pyrimidine |
| Vis mere |