Få mere at vide
4-(1-Adamantyl)phenol, TRC
Artikelnummer. 30317660
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30317660 5 g
1 options
Artikelnummer. 30317660 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA2200005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1-Adamantyl)phenol
CAS 29799-07-3
Molekylær formel C16H20O
Mængde 5 g
Synonym p-1-Adamantyl-phenol, 1-(4-Hydroxyphenyl)adamantane, 1-(p-Hydroxyphenyl)adamantane, 4-(Hydroxyphenyl)adamantane, NSC 111653, p-1-Adamantylphenol, 4-Tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-phenol
InChI formel InChI=1S/C16H20O/c17-15-3-1-14(2-4-15)16-8-11-5-12(9-16)7-13(6-11)10-16/h1-4,11-13,17H,5-10H2
SMIL OC(=O)[C@@H](N)Cc1ncnc1
IUPAC navn 4-(1-adamantyl)phenol
Molekylvægt (g/mol) 228.33
Formel vægt 228.1514