missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4'-[(1,7'-Dimethyl-2'-propyl[2,5'-bi-1H-benzimidazol]-1'-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-2-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30354268
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30354268 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30354268 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD293050100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4'-[(1,7'-Dimethyl-2'-propyl[2,5'-bi-1H-benzimidazol]-1'-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-2-carboxylic Acid Methyl Ester
CAS 1338830-37-7
Molekylær formel C34H32N4O2
Mængde 100 mg
Synonym Telmisartan EP Impurity B Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C34H32N4O2/c1-5-10-31-35-29-20-19-25(33-36-28-13-8-9-14-30(28)37(33)3)22(2)32(29)38(31)21-23-15-17-24(18-16-23)26-11-6-7-12-27(26)34(39)40-4/h6-9,11-20H,5,10,21H2,1-4H3
SMIL CCCc1nc2ccc(c(C)c2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C(=O)OC)c5nc6ccccc6n5C
IUPAC navn methyl 2-[4-[[7-methyl-6-(1-methylbenzimidazol-2-yl)-2-propylbenzimidazol-1-yl]methyl]phenyl]benzoate
Molekylvægt (g/mol) 528.64
Formel vægt 528.2525
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.