missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4'-[(1,7'-Dimethyl-2'-propyl[2,5'-bi-1H-benzimidazol]-1'-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-2-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-[(1,7'-Dimethyl-2'-propyl[2,5'-bi-1H-benzimidazol]-1'-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-2-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1338830-37-7 |
| Molekylær formel | C34H32N4O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Telmisartan EP Impurity B Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C34H32N4O2/c1-5-10-31-35-29-20-19-25(33-36-28-13-8-9-14-30(28)37(33)3)22(2)32(29)38(31)21-23-15-17-24(18-16-23)26-11-6-7-12-27(26)34(39)40-4/h6-9,11-20H,5,10,21H2,1-4H3 |
| SMIL | CCCc1nc2ccc(c(C)c2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C(=O)OC)c5nc6ccccc6n5C |
| IUPAC navn | methyl 2-[4-[[7-methyl-6-(1-methylbenzimidazol-2-yl)-2-propylbenzimidazol-1-yl]methyl]phenyl]benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 528.64 |
| Formel vægt | 528.2525 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?