Få mere at vide
4-(1,3-Oxazol-5-yl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(1, 3-Oxazol-5-yl)benzoic acid |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Amber Glass Bottle |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 189.17 |
| Procent renhed | 97% |