Få mere at vide
4-(1,3-Oxazol-5-yl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10763433
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Ravgul glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10763433 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10202982 1 g Ravgul glasflaske 1g
10240515 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10763433 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. DFP00120CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1008-95-3
Molekylær formel C9H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 160.176
MDL nummer MFCD00052192
InChI nøgle SLJBMRSOKUTXDF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 517747
IUPAC navn 4-(1,3-oxazol-5-yl)anilin
SMIL C1=CC(=CC=C1C2=CN=CO2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1, 3-Oxazol-5-yl)aniline
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 4-1,3-oxazol-5-yl aniline, 4-5-oxazolyl aniline, 4-oxazol-5-yl aniline, benzenamine, 4-5-oxazolyl, 5-4-aminophenyl oxazole, benzenamine,4-5-oxazolyl, 4-oxazol-5-yl-aniline, maybridge3_001299, 4-oxazol-5-yl-phenylamine
Formel vægt 160.18
Procent renhed 97%