Få mere at vide
4-(1,3-Dithiolan-2-yl)phenol, 97%
Artikelnummer. 11468926
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11468926 25 g 25g
11458926 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11468926 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17066.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
CAS: 22068-49-1 | C9H10OS2 | 198,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22068-49-1
Molekylær formel C9H10OS2
Molekylvægt (g/mol) 198.30
MDL nummer MFCD00068127
InChI nøgle LTNPCGWCUVDEEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1,3-dithiolan-2-yl phenol, unii-pip8o1r36t, pip8o1r36t, p-1,3-dithiolan-2-yl phenol, phenol, p-1,3-dithiolan-2-yl, 2-4-hydroxyphenyl-1,3-dithiolane, 2-4'-hydroxyphenyl-1,3-dithiolane, 1,3-dithiolane, 2-4-hydroxyphenyl, acmc-1cmgs, phenol,4-1,3-dithiolan-2-yl
PubChem CID 97562
IUPAC navn 4-(1,3-dithiolan-2-yl)phenol
SMIL OC1=CC=C(C=C1)C1SCCS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1,3-Dithiolan-2-yl)phenol
Smeltepunkt 117 °C til 119 °C
Mængde 25 g
Formel vægt 198.3
Procent renhed 97%