Få mere at vide
4-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)butanoic acid, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30962992
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
100mg
250mg
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30962992 1 g -
30961002 250 mg 250mg
30955411 5 g 5g
30962237 25 g 25g
30956783 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30962992 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD138381g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)butanoic acid
CAS 3130-75-4
Molekylær formel C12H11NO4
MDL nummer MFCD00196079
Mængde 1 g
SMIL OC(=O)CCCN1C(=O)C2=C(C=CC=C2)C1=O
Molekylvægt (g/mol) 233.22
Procent renhed 98%