Få mere at vide
4-(1,3-Dioxo-2-azaspiro[4.4]non-2-yl)benzenesulfonyl chloride, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7031911
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15498345 250 mg 250mg
15488345 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498345 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33174.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1378261-28-9
Molekylær formel C14H14ClNO4S
Molekylvægt (g/mol) 327.779
MDL nummer MFCD20037423
InChI nøgle MZHDMPSNJZWYSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1,3-dioxo-2-azaspiro 4.4 non-2-yl benzenesulfonyl chloride, 4-1,3-dioxo-2-azaspiro 4.4 nonan-2-yl benzenesulfonyl chloride, 4-1,3-dioxo-2-azaspiro 4.4 non-2-yl phenylsulfonyl chloride
PubChem CID 71651848
IUPAC navn 4-(1,3-dioxo-2-azaspiro[4.4]nonan-2-yl)benzenesulfonyl chloride
SMIL C1CCC2(C1)CC(=O)N(C2=O)C3=CC=C(C=C3)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1,3-Dioxo-2-azaspiro[4.4]non-2-yl)benzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 139°C to 141°C
Mængde 250 mg
FN nummer UN3261
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 327.79
Procent renhed 95%