Få mere at vide
4-(1,3-Dioxo-2-azaspiro[4.4]non-2-yl)benzenesulfonyl chloride, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15498345
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15498345 250 mg 250mg
15488345 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498345 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33174.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1378261-28-9
Molekylær formel C14H14ClNO4S
Molekylvægt (g/mol) 327.779
MDL nummer MFCD20037423
InChI nøgle MZHDMPSNJZWYSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1,3-dioxo-2-azaspiro 4.4 non-2-yl benzenesulfonyl chloride, 4-1,3-dioxo-2-azaspiro 4.4 nonan-2-yl benzenesulfonyl chloride, 4-1,3-dioxo-2-azaspiro 4.4 non-2-yl phenylsulfonyl chloride
PubChem CID 71651848
IUPAC navn 4-(1,3-dioxo-2-azaspiro[4.4]nonan-2-yl)benzenesulfonyl chloride
SMIL C1CCC2(C1)CC(=O)N(C2=O)C3=CC=C(C=C3)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1,3-Dioxo-2-azaspiro[4.4]non-2-yl)benzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 139°C to 141°C
Mængde 250 mg
FN nummer UN3261
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 327.79
Procent renhed 95%