Få mere at vide
4-(1,3-Dimethyl-1,3-diphenylbutyl)phenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(1,3-Dimethyl-1,3-diphenylbutyl)phenol |
| CAS | 52379-26-7 |
| Molekylær formel | C24 H26 O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4-(4-Methyl-2,4-diphenyl-2-pentyl)phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C24H26O/c1-23(2,19-10-6-4-7-11-19)18-24(3,20-12-8-5-9-13-20)21-14-16-22(25)17-15-21/h4-17,25H,18H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(CC(C)(c1ccccc1)c2ccc(O)cc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 4-(1,3-dimethyl-1,3-diphenyl-butyl)phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.46 |
| Formel vægt | 330.1984 |