missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-[(1,3-Dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborol-5-yl)oxy]-benzamide, TRC

Artikelnummer. 30358066
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358066 50 mg
30353936 10 mg
30351780 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30358066 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD18859050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1187188-59-5
Molekylær formel C14H12BNO4
Molekylvægt (g/mol) 269.06
Synonym Crisaborole Impurity
IUPAC navn 4-[(1-hydroxy-3H-2,1-benzoxaborol-5-yl)oxy]benzamide
SMIL NC(=O)c1ccc(Oc2ccc3B(O)OCc3c2)cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-[(1,3-Dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborol-5-yl)oxy]-benzamide
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H12BNO4/c16-14(17)9-1-3-11(4-2-9)20-12-5-6-13-10(7-12)8-19-15(13)18/h1-7,18H,8H2,(H2,16,17)
Formel vægt 269.0859
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.