Få mere at vide
4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1,4,6,7-tetrahydro-1-methyl-7-oxo-3-phenyl-8H-pyrazolo[3,4-e][1,4]thiazepine-8-acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1,4,6,7-tetrahydro-1-methyl-7-oxo-3-phenyl-8H-pyrazolo[3,4-e][1,4]thiazepine-8-acetic Acid |
| CAS | 1047753-79-6 |
| Molekylær formel | C22H19N3O5S |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H19N3O5S/c1-24-22-19(20(23-24)13-5-3-2-4-6-13)21(31-11-17(26)25(22)10-18(27)28)14-7-8-15-16(9-14)30-12-29-15/h2-9,21H,10-12H2,1H3,(H,27,28) |
| SMIL | Cn1nc(c2ccccc2)c3C(SCC(=O)N(CC(=O)O)c13)c4ccc5OCOc5c4 |
| IUPAC navn | 2-[4-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1-methyl-7-oxo-3-phenyl-4H-pyrazolo[3,4-e][1,4]thiazepin-8-yl]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 437.47 |
| Formel vægt | 437.1045 |