Få mere at vide
4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenol |
| CAS | 5378-27-8 |
| Molekylær formel | C8H6N2O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-(4-Hydroxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole, p-1,3,4-Oxadiazol-2-ylphenol, 4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6N2O2/c11-7-3-1-6(2-4-7)8-10-9-5-12-8/h1-5,11H |
| SMIL | OC1=CC=C(C2=NN=CO2)C=C1 |
| IUPAC navn | 4-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.15 |
| Formel vægt | 162.04 |