missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)aniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)aniline |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7N3O/c9-7-3-1-6(2-4-7)8-11-10-5-12-8/h1-5H,9H2 |
| Formel vægt | 161.0589 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?