Få mere at vide
4-(1,2-Dimethyl-1-propen-1-yl)-benzoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(1,2-Dimethyl-1-propen-1-yl)-benzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 13399-36-5 |
| Molekylær formel | C13H16O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | p-(1,2-Dimethylpropenyl)-benzoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O2/c1-9(2)10(3)11-5-7-12(8-6-11)13(14)15-4/h5-8H,1-4H3 |
| SMIL | COC(=O)c1ccc(cc1)C(=C(C)C)C |
| IUPAC navn | methyl 4-(3-methylbut-2-en-2-yl)benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.26 |
| Formel vægt | 204.115 |