Få mere at vide
4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 131779-46-9 |
| Molekylær formel | C16H21N3O2S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21N3O2S/c1-16(2,3)21-15(20)19-10-8-18(9-11-19)14-12-6-4-5-7-13(12)22-17-14/h4-7H,8-11H2,1-3H3 |
| SMIL | O=C(N1CCN(C2=NSC3=C2C=CC=C3)CC1)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | 4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Molekylvægt (g/mol) | 319.42 |
| Formel vægt | 319.14 |