missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

[4-(1,2,4,5-Tetrazin-3-yl)phenyl]methanamine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30451957
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30451957 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30451957 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT30401610MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale [4-(1,2,4,5-Tetrazin-3-yl)phenyl]methanamine Hydrochloride
CAS 1345866-68-3
Molekylær formel C9 H9 N5
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H9N5/c10-5-7-1-3-8(4-2-7)9-13-11-6-12-14-9/h1-4,6H,5,10H2
SMIL NCc1ccc(cc1)c2nncnn2
IUPAC navn [4-(1,2,4,5-tetrazin-3-yl)phenyl]methanamine
Molekylvægt (g/mol) 187.201
Formel vægt 187.086
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.