Få mere at vide
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzamid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10324202
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10324202 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10141032 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10324202 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW01125DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175205-53-5
Molekylær formel C9H7N3OS
Molekylvægt (g/mol) 205.235
MDL nummer MFCD00173809
InChI nøgle PAVNUEROKSNSDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1,2,3-thiadiazol-4-yl benzamide, maybridge1_007554, 4-thiadiazol-4-yl benzamide, benzamide,4-1,2,3-thiadiazol-4-yl
PubChem CID 2739359
IUPAC navn 4-(thiadiazol-4-yl)benzamid
SMIL C1=CC(=CC=C1C2=CSN=N2)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1, 2, 3-Thiadiazol-4-yl)benzamide
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 205.24
Procent renhed 95%